Tisk…
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR3019-1G OR3019-250MG
APOSOR3019-1GEA 1080 CZK
APOSOR3019-1G APOSOR3019-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₇N₃O
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: 124…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082696
CAS číslo: 96799-02-9