Tisk…
3-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30186-25G OR30186-5G
APOSOR30186-25GEA 5200 CZK
APOSOR30186-25G APOSOR30186-5G
3-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
3-Chlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Bod varu: 249…250 °C
Hustota: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004805
CAS číslo: 2392-68-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II