Tisk…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR30175-1KG OR30175-250G OR30175-25G
APOSOR30175-1KGEA 4240 CZK
APOSOR30175-1KG APOSOR30175-250G APOSOR30175-25G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006638
CAS číslo: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8