Tisk…
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 6580 CZK
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₅
Bod tání: 244…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075676
CAS číslo: 182163-96-8