4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR30164-25G
OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA
2400
CZK
APOSOR30164-25G
APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₄ClNO₂S Bod tání: 107…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052337 CAS číslo: 49584-26-1 UN: 3261 ADR: 8,III |