Tisk…
(4-Bromophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
OR30163-100G OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA 827 CZK
APOSOR30163-100G APOSOR30163-25G
(4-Bromophenyl)acetic acid 97%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05
Bod varu: 326
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004342
CAS číslo: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7