4-Chloro-5-nitrophthalimide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30160-1G
OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA
3310
CZK
APOSOR30160-1G
APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Vzorec:
C₈H₃ClN₂O₄ Bod tání: 201…203 °C Hustota: 1,725 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052331 CAS číslo: 6015-57-2 |