Tisk…
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate, 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulphonyl chloride
OR3016-25G OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA 1240 CZK
APOSOR3016-25G APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClO₄S₂
MW: 240,6845 g/mol
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068160
CAS číslo: 59337-92-7
UN: 3261
ADR: 8,III