Tisk…
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-1-(pyridin-3-yl)methanamine, N-Methyl-3-picolylamine, N-(3-Pyridylmethyl)methylamine
OR30155-1G OR30155-5G
APOSOR30155-1GEA 622 CZK
APOSOR30155-1G APOSOR30155-5G
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
3-(Methylaminomethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 93…95 °C/12mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023610
CAS číslo: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9