Tisk…
Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
OR30152-1G
APOSOR30152-1GEA 1870 CZK
APOSOR30152-1G
Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Bod varu: 68…70 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052319
CAS číslo: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4