Tisk…
2,4,5-Tribromotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-2,4,5-tribromobenzene, 1,2,4-Tribromo-5-methylbenzene
OR30148-25G
APOSOR30148-25GEA 5630 CZK
APOSOR30148-25G
2,4,5-Tribromotoluene
2,4,5-Tribromotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052984
CAS číslo: 3278-88-4