Tisk…
4-Methoxyphenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
OR30146-25G
APOSOR30146-25GEA 2530 CZK
APOSOR30146-25G
4-Methoxyphenyl isothiocyanate 97%
4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Bod varu: 280…281 °C
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011676
CAS číslo: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
UN: 1760
ADR: 8,II