Tisk…
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30141-25G
APOSOR30141-25GEA 2150 CZK
APOSOR30141-25G
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₃S
MW: 241,09 g/mol
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052959
CAS číslo: 22952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,II