Tisk…
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 1490 CZK
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₄BNO₂S
MW: 211.09 g/mol
Bod tání: 98 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD10697440
CAS číslo: 1086111-09-2