Tisk…
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl (4-oxocyclohexyl)carbamate, 4-N-Cbz-aminocyclohexanone
OR301374-100G OR301374-25G OR301374-5G
APOSOR301374-100GEA 9490 CZK
APOSOR301374-100G APOSOR301374-25G APOSOR301374-5G
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247.29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658393
CAS číslo: 16801-63-1