Tisk…

Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 1,1-dioxide

OR301365-1G OR301365-5G OR301365-10G
APOSOR301365-1GEA 662 CZK
APOSOR301365-1G APOSOR301365-5G APOSOR301365-10G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Vzorec: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Bod tání: 190…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03102802
CAS číslo: 64096-87-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR