Tisk…
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301352-1G OR301352-5G
APOSOR301352-1GEA 0 CZK
APOSOR301352-1G APOSOR301352-5G
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Vzorec: C₅H₈Br₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269694
CAS číslo: 2402-83-7