Tisk…
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 1620 CZK
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod tání: 58…63 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09842435
CAS číslo: 28562-68-7