Tisk…
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate, 3-Amino-4-methoxybenzoic acid methyl ester
OR30135-5G
APOSOR30135-5GEA 1950 CZK
APOSOR30135-5G
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod tání: 82…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017196
CAS číslo: 24812-90-6