Tisk…
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301347-1G OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA 827 CZK
APOSOR301347-1G APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501030
CAS číslo: 154748-63-7