Tisk…
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 14060 CZK
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28139317
CAS číslo: 38674-21-4