Tisk…
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 21560 CZK
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod varu: 187 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14586455
CAS číslo: 220290-68-6