Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30134-1G
OR30134-25G
OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA
1450
CZK
APOSOR30134-1G
APOSOR30134-25G
APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Vzorec:
C₆H₆O₂S Bod varu: 94…96 °C/14mmHg Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016895 CAS číslo: 5380-42-7 EINECS: 226-371-0 |