Tisk…
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301331-100MG OR301331-1G OR301331-250MG
APOSOR301331-100MGEA 8500 CZK
APOSOR301331-100MG APOSOR301331-1G APOSOR301331-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870762
CAS číslo: 697739-13-2