2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30133-25G
APOSOR30133-25GEA
5430
CZK
APOSOR30133-25G
2,4,6-Trimethylbenzonitrile
2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁N MW: 145,2 g/mol Bod varu: 79…80 °C/2mmHg Bod tání: 50…55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016378 CAS číslo: 2571-52-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...