Tisk…
6-Bromo-1-indanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301319-100G OR301319-25G
APOSOR301319-100GEA 3540 CZK
APOSOR301319-100G APOSOR301319-25G
6-Bromo-1-indanone
6-Bromo-1-indanone
Vzorec: C₉H₇BrO
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179286
CAS číslo: 14548-39-1