Tisk…
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-indanone
OR301317-5G
APOSOR301317-5GEA 2980 CZK
APOSOR301317-5G
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₉H₆Cl₂O
MW: 201,0493 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032944
CAS číslo: 68755-31-7