Tisk…
7-Hydroxy-1-indanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR301315-5G
APOSOR301315-5GEA 3640 CZK
APOSOR301315-5G
7-Hydroxy-1-indanone
7-Hydroxy-1-indanone
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148,161 g/mol
Bod varu: 131 °C/9,5mmHg
Bod tání: 109…113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01548387
CAS číslo: 6968-35-0