Tisk…

2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR301306-100G OR301306-25G OR301306-5G
APOSOR301306-100GEA 7050 CZK
APOSOR301306-100G APOSOR301306-25G APOSOR301306-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂CI₂IN
MW: 273,89 g/mol
Bod tání: 161…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368400
CAS číslo: 98027-84-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR