Tisk…
2,6-Dimethylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30130-25G OR30130-5G
APOSOR30130-25GEA 1160 CZK
APOSOR30130-25G APOSOR30130-5G
2,6-Dimethylbenzonitrile
2,6-Dimethylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉N
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037166
CAS číslo: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5