Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3013-1G OR3013-25G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 1080 CZK
APOSOR3013-1G APOSOR3013-25G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 160 °C/17mmHg
Bod tání: 57…63 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00239405
CAS číslo: 56613-81-1
UN: 3259
ADR: 8,III