Tisk…
4-Chloro-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301298-1G OR301298-5G
APOSOR301298-1GEA 0 CZK
APOSOR301298-1G APOSOR301298-5G
4-Chloro-3-iodopyridine
4-Chloro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Bod tání: 71…81 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00234024
CAS číslo: 89167-34-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III