Tisk…
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301296-1G OR301296-5G
APOSOR301296-1GEA 7670 CZK
APOSOR301296-1G APOSOR301296-5G
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine
Vzorec: C₅H₃ClI₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498707
CAS číslo: 1171919-00-8