4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301286-1G
OR301286-250MG
APOSOR301286-1GEA
2440
CZK
APOSOR301286-1G
APOSOR301286-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11035915 CAS číslo: 165250-69-1 |