Tisk…
4-Chloro-2-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
OR30128-100G OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA 5530 CZK
APOSOR30128-100G APOSOR30128-25G
4-Chloro-2-iodoanisole
4-Chloro-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆ClIO
MW: 268.48
Bod varu: 133…135 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052858
CAS číslo: 52807-27-9