Tisk…
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Chloro-7-azaindole
OR301275-25G
APOSOR301275-25GEA 4570 CZK
APOSOR301275-25G
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659666
CAS číslo: 55052-27-2