4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301273-1G
OR301273-250MG
OR301273-5G
APOSOR301273-1GEA
3740
CZK
APOSOR301273-1G
APOSOR301273-250MG
APOSOR301273-5G
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole
Vzorec:
C₇H₄BrIN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09880123 CAS číslo: 1000340-34-0 |