Tisk…
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301271-1G OR301271-5G
APOSOR301271-1GEA 622 CZK
APOSOR301271-1G APOSOR301271-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrIN₂
Bod tání: 234…239 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779519
CAS číslo: 757978-18-0