Tisk…
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301270-5G
APOSOR301270-5GEA 4600 CZK
APOSOR301270-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4771 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046240
CAS číslo: 876343-82-7