Tisk…
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301260-25G
APOSOR301260-25GEA 3910 CZK
APOSOR301260-25G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197.0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266227
CAS číslo: 944937-53-5