6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301257-25G
APOSOR301257-25GEA
1740
CZK
APOSOR301257-25G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140,1000 g/mol Bod tání: 246…247 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052805 CAS číslo: 37972-69-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...