2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301256-1G
OR301256-250MG
APOSOR301256-1GEA
6680
CZK
APOSOR301256-1G
APOSOR301256-250MG
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Vzorec:
C₉H₆BrNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234434 CAS číslo: 92346-48-0 |