Tisk…

6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR301253-100G OR301253-25G OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA 4530 CZK
APOSOR301253-100G APOSOR301253-25G APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Bod tání: 189…191 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07782029
CAS číslo: 1749-68-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR