Tisk…
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301252-25G OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA 4700 CZK
APOSOR301252-25G APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O
Bod tání: 145…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053575
CAS číslo: 3524-87-6