Tisk…
2-Amino-4-bromothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301249-1G OR301249-5G
APOSOR301249-1GEA 695 CZK
APOSOR301249-1G APOSOR301249-5G
2-Amino-4-bromothiazole 98%
2-Amino-4-bromothiazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06804547
CAS číslo: 502145-18-8