2-Amino-3-methylpyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylpyrazin-2-amine
OR301244-5G
APOSOR301244-5GEA
2690
CZK
APOSOR301244-5G
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
2-Amino-3-methylpyrazine
Vzorec:
C₅H₇N₃ MW: 109,132 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08705770 CAS číslo: 19838-08-5 |