(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301242-1G
OR301242-100MG
OR301242-250MG
APOSOR301242-1GEA
4570
CZK
APOSOR301242-1G
APOSOR301242-100MG
APOSOR301242-250MG
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₈Cl₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21362508 CAS číslo: 916210-98-5 |