Tisk…
2-Amino-4-bromopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromopyrimidin-2-amine
OR301239-1G OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA 2440 CZK
APOSOR301239-1G APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopyrimidine
2-Amino-4-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999168
CAS číslo: 343926-69-2