Tisk…
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301234-10G OR301234-25G OR301234-5G
APOSOR301234-10GEA 2280 CZK
APOSOR301234-10G APOSOR301234-25G APOSOR301234-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870058
CAS číslo: 871836-51-0