Tisk…
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301233-1G OR301233-5G OR301233-25G
APOSOR301233-1GEA 2440 CZK
APOSOR301233-1G APOSOR301233-5G APOSOR301233-25G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846313
CAS číslo: 29274-28-0